Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel
Description
- Ausgestattet mit zwei Antimarkierungsrädern (Durchmesser 100 mm)
- Leicht zu transportieren
- Freihändiger Betrieb für hygienische Entsorgung
- Leicht zu reinigen
- Farbige Deckel für die selektive Abfallsortierung
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 100 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 26,4 gal. |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 925 mm |
| Länge (metrisch) | 515 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 15.4 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 7 kg |
| Breite (metrisch) | 477 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 18,8 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 20,3 in. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?