Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pektinase, Aspergillus niger
Wird in der Vorbereitung von Pflanzenprotoplast verwendet, um die Zellwand vor der Isolierung von Organellen zu verdauen. Pektinase erleichtert das Mazerieren von Pflanzenmaterialien und Extraktionsprozessen, einschließlich der Organellvorbereitung.
136.67 CHF - 443.46 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15455659
|
Thermo Scientific Chemicals
J63408.MD |
250 mg |
136.67 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15445659
|
Thermo Scientific Chemicals
J63408.03 |
1 g |
443.46 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Pectinase, Aspergillus niger is used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation. Pectinase helps facilitate the maceration of plant materials and extraction processes including organelle preparation. It is used in the enzyme preparation. Used mostly to reduce viscosity, to improve filtration to clarify products, to avoid particle sedimentation and to prevent pectin gel formation in the manufacture of fruit juice and wine.