Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ mit verstellbarem Volumen, mehrkanalig
Die Pearl™ ist eine Acht- oder Zwölfkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
590.00 CHF - 685.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
ClipTip | Weiß |
Beschreibung | Pearl™ Pipette mit einstellbarem Volumen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16360706
|
Heathrow Scientific
HS120215 |
8 | 5 bis 50 µl |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16370706
|
Heathrow Scientific
HS120216 |
8 | 30 bis 300 µl |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16380706
|
Heathrow Scientific
HS120217 |
12 | 5 bis 50 µl |
685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16390706
|
Heathrow Scientific
HS120218 |
12 | 30 bis 300 µl |
685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
- Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
- Ergonomisch leicht nach unten geneigter Knopf zum Auswerfen der Spitze verringert Ermüdung der Hände und einseitige Dauerbelastung
- Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
- Separater Spitzenabwurf
- Große Volumenanzeige
- Farbcodiert und mit Volumenbereich beschriftet
- Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
- CE-zertifiziert und gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften hergestellt
- Autoklavierbar
Spezifikation
CE | |
Pearl™ Pipette mit einstellbarem Volumen | |
Weiß | |
Nein | |
Pearl™ | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
Haken | |
1 Box | |
9,53 cm | |
2,54 cm | |
23,50 cm |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Niedrige Kraft | |
ABS | |
Unsteril | |
3-Stellungen, Ziffern | |
Spitzen | |
3,75 in. | |
1,00 in. | |
9,25 in. |