Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ mit verstellbarem Volumen, mehrkanalig
Artikelnummer. 16360706 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle unitSize
16360706 5 bis 50 μl 8 1 Stück
16370706 30 bis 300 μl 8 1 Stück
16380706 5 bis 50 μl 12 1 Stück
16390706 30 bis 300 μl 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16360706 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. HS120215
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Pearl™ ist eine Acht- oder Zwölfkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
  • Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
  • Ergonomisch leicht nach unten geneigter Knopf zum Auswerfen der Spitze verringert Ermüdung der Hände und einseitige Dauerbelastung
  • Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
  • Separater Spitzenabwurf
  • Große Volumenanzeige
  • Farbcodiert und mit Volumenbereich beschriftet
  • Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
  • CE-zertifiziert und gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften hergestellt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
ClipTip Weiß
Beschreibung Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Abgabegeschwindigkeit Niedrige Kraft
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Grifftyp Ergonomisch
Material ABS
Modell HS120215
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Perle
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Display 3-Positionen, Ziffer
Fingerhandschuh Hook
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spitzen
Verpackungsart 1 Box
Länge (angloamerikanisch) 3,75 in.
Länge (metrisch) 9,53 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,00 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,25 in.
Höhe (metrisch) 23,50 cm