Learn More
Kimble Chase™ X6 GLASROEHRCHEN BIRNENFORM 100ML .
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: Gesamtvolumen: 100 ml; Stammvolumen: 1.5 ml
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Schaft fasst 1.5 ml
- Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Gesamtvolumen: 100 ml, Stammvolumen: 1,5 ml |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Form | Birnenförmig |
| Länge (metrisch) | 158 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm (am breitesten Punkt) |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |