Learn More
3M™ Schnelles Kit für Erdnussproteine L25PNT
Vorgesehen für das Screening auf Erdnussproteine in Endspülwasser bei ortsgebundener Reinigung (CIP), auf Tupfern für Umweltproben, in Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmitteln.
Marke: 3M™ 7100151321
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Ergebnisse sind 11 ± 1 Minute nach der Anwendung der Probe sichtbar.
- Schnelle, qualitative immunchromatographische laterale Durchflussmesserkartuschen für den Nachweis allergener Lebensmittelproteine.
- Entwickelt für den Nachweis von Allergenproteinen in verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten.
- Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
Spezifikation
UNTERSUCHUNG | |
Allergen | |
25/Karton |