Learn More
Erdnussöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10442795
Marke: Thermo Scientific Acros 416850025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8002-03-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-03-7
MDL-Nummer MFCD00131805
Synonym Arachis oil, Groundnut oil
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Peanut oil
Farbe Gelb
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 2.5 L
Flammpunkt 283°C
Merck Index 14, 7059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,miscible with light petroleum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Gesättigte Fettsäuren (Kettenlänge <C16):Max. 0,4%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.915
Dichte 0.9150g/mL