Learn More
Tork PeakServe™ Continuous Paper Hand Towels H5
Tork PeakServe™: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people.
161.58 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hand Towel for Dispenser |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7.91 in. |
Länge (metrisch) | 20.1 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 8.86 in. |
Breite (metrisch) | 22.5 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30243719
|
Tork
100585 |
White |
161.58 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Deliver high-quality performance and softness with our advanced quality Tork PeakServe™ Continuous hand towels.
- Dry hands quickly - these paper hand towels are 20% more absorbent than Tork PeakServe™ universal quality refills.
- Make a good impression on guests with the attractive leaf pattern of these paper hand towels.
- Avoid delays in busy washrooms with our high-capacity dispenser system that ensures hand towels are always available.
Spezifikation
Hand Towel for Dispenser | |
20.1 cm | |
22.5 cm |
7.91 in. | |
8.86 in. | |
1-ply |