Learn More
Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
2000 Stück
Beschreibung
Disposable Polyethylene Oversleeves
- 15 Micron Material
- Elasticated at Both Ends
- 40 x 20 cm
- Heat Sealed Seams
- PFAS Free
Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Produkttyp | General Purpose Sleeve |
| Material | Polyethylene |
| Farbe | Green |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Verschlusstyp | Elastic Ends |
| Saumtyp | Welded |
| Latexfrei | Yes |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Mehr anzeigen |