Learn More
asecos™ PE IBC-Station mit PE-Netz
Artikelnummer. 17846576 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17846576 1000 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17846576 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 24154
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die PE IBC-Station ist für die sichere Lagerung von Wasserverunreinigungen zugelassen.
  • Sehr beständig gegen Öl, Säure, Lauge usw.
  • Einfacher und sicherer innerbetrieblicher Transport der leeren Ölwanne per Gabelstapler
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264,2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 l
Material Polyethylen
Typ IBC-Auffangwanne
Länge (angloamerikanisch) 50,39 in.
Länge (metrisch) 1280.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 50,39 in.
Breite (metrisch) 1280.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 35,24 in.
Höhe (metrisch) 895.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 65,35 in.
Tiefe (metrisch) 1660.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 310.85 lb.
Gewicht (metrisch) 141 kg