Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit PE Gitterrost
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
1370.00 mm
2530.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollständiger Korrosionsschutz
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 264.2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | IBC Spill Pallet |
| Länge (angloamerikanisch) | 99.61 in. |
| Länge (metrisch) | 2530.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 99.61 in. |
| Breite (metrisch) | 2530.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 24.02 in. |
| Mehr anzeigen |