Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich ohne Stellebene
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 24158
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Blau | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
2460.00 mm | |
2460.00 mm | |
460.00 mm | |
1800.00 mm | |
98 kg |
264.2 gal. | |
Polyethylen | |
96.85 in. | |
96.85 in. | |
18.11 in. | |
70.87 in. | |
216.05 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich ohne Stellebene > Width: 2460 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur