Beschreibung
- Sehr beständig gegen Öl, Säure, Lauge usw.
- Einfacher und sicherer innerbetrieblicher Transport der leeren Ölwanne per Gabelstapler
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 264,2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | IBC-Auffangwanne |
| Länge (angloamerikanisch) | 143,31 in. |
| Länge (metrisch) | 3640.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 143,31 in. |
| Breite (metrisch) | 3640.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 17,72 in. |
| Mehr anzeigen |