Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Lagerbock
Artikelnummer. 17826406 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
1575.00 mm
1800.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17826406
Marke: asecos™ 13054
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
  • Lagerbock als Stellflache mit seitlichen Aufkantungen, verhindert ein Verrutschen des IBC
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Länge (angloamerikanisch) 54.33 in.
Länge (metrisch) 1380.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 54.33 in.
Breite (metrisch) 1380.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 29.92 in.
Höhe (metrisch) 760.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 62.01 in.
Tiefe (metrisch) 1575.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 220.46 lb.
Gewicht (metrisch) 100 kg