Learn More
asecos™ PE-Halbpalette
Product Code. 17886556 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Unit Size
17886556 Polyethylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17886556 Supplier asecos™ Supplier No. 40063
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die PE-Halbpalette ist für die Platzierung von 1 Fass mit 200 l Fassungsvermögen ausgelegt.
  • Für Depot 40057 und 40060.
  • Kann von 4 Seiten angefahren werden.
  • Mit 3 Kufen.
Specifications
Material Polyethylen
Typ Fasspalette
Länge (angloamerikanisch) 23,62 in.
Länge (metrisch) 600.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 23,62 in.
Breite (metrisch) 600.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,30 in.
Höhe (metrisch) 160.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 31,50 in.
Tiefe (metrisch) 800.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 18.74 lb.
Gewicht (metrisch) 8.5 kg