Beschreibung
- Inkl. Verstärkungsstreben und Verriegelungsbolzen
- Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Typ | Speicherebene |
| Länge (angloamerikanisch) | 39,37 in. |
| Länge (metrisch) | 1000.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 39,37 in. |
| Breite (metrisch) | 1000.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
| Höhe (metrisch) | 130.00 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23,62 in. |
| Tiefe (metrisch) | 600.00 mm |
| Mehr anzeigen |