Learn More
Chemsplash PE Einweg-Besuchermantel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058419
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30058419 Blau 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058419 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2543.300.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 CHF
    117.55 CHF / 200 Stück
    Sparen 13.45 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besucher-Polyethylenmantel mit Druckknopfverschluss vorne, 20 Mikron Stärke. Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, faltbarer Beutel.
Besucher-Polyethylenmantel
  • 30 g/m² Polyethylengewebe
  • Druckknopfverschluss mit Umlegekragen
  • Elastische Bündchen
  • Ideal für ungefährliche Umgebungen
  • Ideal für die Lebensmittelindustrie
  • 140 x 120 mm
  • PFAS-frei
Beschreibung: Besucher-Polyethylenmantel mit Druckknopfverschluss vorne, 20 Mikron Stärke. Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, mit einer faltbaren Tasche.
Spezifikation
Produkttyp Leichter Besucher-Laborkittel
Größe Universal
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Vlies-Polypropylen-Laminat
Farbe Blau
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssigkeiten
Modell Knielang
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (metrisch) 120 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar