missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDZD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 18795-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16838634

  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Acts as a regulatory protein that associates with GUCY2C and negatively modulates its heat-stable enterotoxin-mediated activation.
Spezifikation

Spezifikation

PDZD3
Polyclonal
Unconjugated
PDZD3
IKEPP, NaPi Cap2, NHERF 4, NHERF4, PDZ domain containing 3, PDZD3, PDZK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
170761, 500986, 79849
Antibody
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q86UT5, Q99MJ6
Pdzd3
PDZD3 Fusion Protein Ag6931
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote