Learn More
PDX-1/IPF1 Antibody (2G12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
238.00 CHF - 645.00 CHF
Spezifikation
Antigen PDX-1/IPF1
Klon 2G12
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18636605
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37504-0.025ml
0.025 mL
238.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18189027
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37504
0.1 mL
645.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PDX-1/IPF1 Monoclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
PDX-1/IPF1
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Unconjugated
RUO
Human
Glucose-sensitive factor, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
PDX1
IgG1
Affinity Purified
2G12
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
PBS with 0.05% Sodium Azide
3651
Purified recombinant fragment of human PDX1 expressed in E. Coli.
Primary
30.8 kDa