Learn More
Abnova™ PDGFRA (Human) Recombinant Protein
Human PDGFRA full-length ORF ( AAH15186, 25 a.a. - 218 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005156-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16118851
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL
Spezifikation
Spezifikation
AAH15186
platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDGFRA
GST
5156
Wheat germ expression system
10 μg
CD140A, MGC74795, PDGFR2, Rhe-PDGFRA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer