Learn More
Invitrogen™ Human PDGFR alpha ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231000
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15415103
Marke: Invitrogen™ EHPDGFRA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Platelet Derived Growth Factor-Receptor Alpha (Hu PDGFRA) ELISA quantitates Hu PDGFRA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFRA. Principle of the method The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
PDGFRA (PDGFR-alpha, Thrombozyten-abgeleiteter Wachstumsfaktor-Rezeptor, Alpha) gehört zur Familie der Protein-Tyrosin-Kinase und bindet an die Alpha-Kette von PDGF. PDGFR zeigt zwei verschiedene Isoformen, Alpha und Beta, die durch zwei verschiedene Gene codiert werden. PDGF-alpha-Rezeptoren werden in Oligodendrozyt Vorläuferzellen exprimiert, während PDGF-beta-Rezeptoren auf Neuronen exprimiert werden. PDGFR besitzen fünf Immunglobulin-ähnliche Domänen, die an der Ligandenbindung beteiligt sind. Zwei Tyrosinkinase-Domänen werden durch einen Kinase-Einsatz getrennt, an den PI-3-Kinase binden kann. PDGF AA kann nur PDGFR alpha binden und aktivieren, während PDGF BB sowohl PDGFR alpha als auch beta binden und aktivieren kann. Mitglieder der PDGF-Rezeptor-Unterfamilie sind Zelloberflächenrezeptoren, die als Mitogene für Zellen mesenchymalen Ursprungs fungieren und aus Alpha- und Beta-Isoformen von ∽190 bzw. 125 kDa bestehen. Aktivierte PDGF-Rezeptoren wirken auf Signalwege, die Zellwachstum, Aktin-Reorganisation, Migration und Differenzierung steuern. Beim Menschen befindet sich das Gen auf dem q-Arm des Chromosoms4. Studien an Knockout-Mäusen, bei denen die Homozygosität tödlich ist, zeigen, dass die Alphaform des aus Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktor-Rezeptors besonders wichtig für die Nierenentwicklung ist, da Mäuse heterozygot für den Rezeptor defekte Nieren-Phänotypen aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P16234
Assay-Bereich 0.49 bis 120 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 400 pg/mL
Kalibrierbereich 0.4 bis 120 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5156
Gensymbol CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neurobiologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min