Learn More
Invitrogen™ PDGF-AA Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHPDGFA
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Platelet Derived Growth Factor-AA (Hu PDGFAA) ELISA quantitates Hu PDGFAA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFAA. Principle of the method The Human PDGFAA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der aus Thrombozyten abgeleitete Wachstumsfaktor (PDGF) wurde als wichtiger mitogener Faktor im Serum entdeckt, jedoch nicht im Plasma. Es wurde festgestellt, dass er aus dem Alpha-Granulat von Thrombozyten sezerniert wird, die während der Blutgerinnung aktiviert werden, um Serum zu bilden. Nachfolgende Studien haben gezeigt, dass PDGF nicht aus einem, sondern aus drei Molekülen besteht, wovon jede eine dimerische Kombination aus zwei unterschiedlichen, aber strukturell verwandten Peptidketten ist, die mit A und B bezeichnet werden. Die dimerischen Isoformen PDGF-AA, AB und BB werden in verschiedenen Zelltypen differentiell exprimiert und ihre Wirkungen werden durch zwei verschiedene Rezeptoren vermittelt, die als Alpha und Beta bezeichnet werden. Unterschiede bestehen in der Isoformbindung an jeden Rezeptor. PDGF-Isoformen sind im Allgemeinen starke Mitogene für Bindegewebszellen, einschließlich dermaler Fibroblasten, Gliazellen, arterieller glatter Muskelzellen und einiger Epithel- und Endothelzellen. Neben seiner Aktivität als Mitogen ist PDGF chemotaktisch für Fibroblasten, glatte Muskelzellen, Neutrophilen und mononukleare Zellen zuständig. Weitere berichtete Aktivitäten für PDGF umfassen die Stimulation der Granulatfreisetzung durch Neutrophilen und Monozyten, die Erleichterung der Steroidsynthese durch Leydig-Zellen, die Stimulation der neutrophilen Phagozytose, die Hemmung der natürlichen Killerzellaktivität (NK), die Stimulation der Kollagensynthese, die Modulation der Thrombospondin-Expression und -Sekretion, die Stimulation der Kollagenase-Aktivität und -Sekretion, die Induktion von Kontraktionen der Ratten-Aorta-Streifen in vitro und die transiente Induktion der T-Zell-IL-2-Sekretion, begleitet von einer Herunterregulierung der IL-4 und IFN-Gamma-Produktion, also temporärer Effekte, die eine klonale Expansion von antigenaktivierten B- und T-Helfer-Lymphozyten vor der Differenzierung ermöglichen können. PDGF scheint auch in Neuronen im gesamten ZNS allgegenwärtig zu sein, wobei angenommen wird, dass es eine wichtige Rolle für das Überleben und die Regeneration von Neuronen sowie für die Vermittlung der Zellproliferation und -differenzierung der Gliazellen spielt.Spezifikation
Gehäuse P04085 | |
40 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
5154 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
41.15 bis 30,000 pg/ml | |
40 bis 30000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PDGF-A,PDGF1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
PDGF-A, PDGF1 | |
1 Std 20 Min |