Learn More
Abnova™ PDE9A Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00005152-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16128841
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09047
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
84.37
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MGSGSSSYRPKAIYLDIDGRIQKVIFSKYCNSSDIMDLFCIATGLPRNTTISLLTTDDAMVSIDPTMPANSERTPYKVRPVAIKQLSEREELIQSVLAQVAEQFSRAFKINELKAEVANHLAVLEKRVELEGLKVVEIEKCKSDIKKMREELAARSSRTNCPCKYSFLDNHKKLTPRRDVPTYPKYLLSPETIEALRKPTFDVWLWEPNEMLSCLEHMYHDLGLVRDFSINPVTLRRWLFCVHDNYRNNPFHNFRHCFCVAQMMYSMVWLCSLQEKFSQTDILILMTAAICHDLDHPGYNNTYQINARTELAVRYNDISPLENHHCAVAFQILAEPECNIFSNIPPDGFKQIRQGMITLILATDMARHAEIMDSFKEKMENFDYSNEEHMTLLKMILIKCCDISNEVRPMEVAEPWVDCLLEEYFMQSDREKSEGLPVAPFMDRDKVTKATAQIGFIKFVLIPMFETVTKLFPMVEEIMLQPLWESRDRYEELKRIDDAMKELQKKTDSLTSGATEKSRERSRDVKNSEGDCA
HSPDE9A2
PDE9A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5152
PDE9A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDE9A
Human
Recombinant
Solution