Learn More
PDE6H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PDE6H
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858204
Unterlagen ansehen
Proteintech
18151-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16848204
Unterlagen ansehen
Proteintech
18151-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. cGMP-PDEs are the effector molecules in G-protein-mediated phototransduction in vertebrate rods and cones.
Spezifikation
Spezifikation
PDE6H
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P61249, Q13956
114248, 5149, 78600
PDE6H Fusion Protein Ag12847
Primary
-20°C
PDE6H
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GMP PDE gamma, PDE6H, RCD3
PDE6H
IgG
Antigen Affinity Chromatography