Learn More
Sino Biological™ PDE1B, rekombinantes humanes Protein, N-His.GST-Tag
Exprimiert aus der DNA-Sequenz, die die humane PDE1B lange Isoform (Met1-Asp 536) kodiert und an der N-terminalen Polyhistidin-markierten GST-Markierung am N-Terminus fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 11746H20B5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15269105
  • 152.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PDE1B
GST-Tag, His-Tag
Weitere Proteine
Analyse von Proteinstuktur und Verwendung für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
89.2 kd
5 μ g
Volle Länge, rekombinant
Phosphodiesterase 1B, calmodulinabhängig
PDE1B rekombinantes humanes Protein