Learn More
STEMCELL Technologies PD98059
Artikelnummer. 17170032
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17170032 1 mg -
17180032 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17170032 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 72172
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2
  • PD98059 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that acts by preventing the activation of MEK1 (IC50 = 2 - 7 μM) and MEK2 (IC50 = 50 μM) by upstream kinases
  • It does not inhibit activated MEK, or the p38 MAPK pathway
  • (Alessi et al.), Davies et al.), Dudley et al.)
  • Enhances the growth and self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells (Burdon et al.), Qi et al.)
  • Permits derivation of mouse ES cells from the refractory CBA mouse strain (Buehr and Smith)
  • Blocks the differentiation of mouse ES cells (Burdon et al.)
  • Enhances adipogenic differentiation and blocks osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (Jaiswal et al.)
  • Decreases number of AML blast colonies with minimal effect on normal hematopoietic progenitors (Milella et al.)
Spezifikation
CAS 167869-21-8
Menge 1 mg
Summenformel C16H13NO3
Reinheit ≥ 98%