Learn More
Cytiva PD MultiTrap™ Platten
Artikelnummer. 11793329 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 96 Mikrotiterplatte
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11793329 4 x 96 Mikrotiterplatte 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11793329 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28918006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 CHF
    1105.00 CHF / 4 Stück
    Sparen 35.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Praktische und schnelle Reinigung in kleinem Maßstab von Proteinen und anderen großen Biomolekülen (>5000 Mr) mit hoher Reproduzierbarkeit von Well zu Well und von Platte zu Platte
  • Ausgelegt auf die Entsalzung größerer Mengen und den Pufferaustausch bei einer Vielzahl von Proben
  • Zu den weiteren Anwendungen gehören der Pufferaustausch und die Entfernung von Verbindungen mit niedriger Molekülmasse
  • 96-Well-Mikrotiterplatten, gepackt mit 500 μl Sephadex™ G-25 Medium/Well für hohe Reproduzierbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in automatisierten Robotersystemen sowie für die manuelle Anwendung
  • Probenvorbereitung im Bereich von 70 bis 130 μl ohne Probenverdünnung
  • Stabil im pH-Bereich 2 bis 13 und in Gegenwart aller gängigen Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 0.2 M NaOH, 0.2 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 24 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Aceto-Nitril
Produkttyp PD Sephadex G-25 MultiTrap-Platte
Säulenbettvolumen 0.07 bis 0.13 ml
Menge 4 x 96 Mikrotiterplatte
Höhe (angloamerikanisch) 11,81 in.
Höhe (metrisch) 300 mm
Flussrate >100 cm/h
Material Polypropylen, Polyethylen
pH-Bereich 2 bis13
Partikelgröße 50μm in trockener Form, 38 bis235μm in nasser Form
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochdurchsatz-Entsalzung und Pufferaustausch mehrerer Proben, manuell oder mit Robotersystemen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PD MultiTrap G-25
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.