missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PD 224378, TRC

Produktkod. 30005001
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
30005001 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2174601MG
 Eingeschränkter Artikel
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 466678-44-4
Summenformel C20H35NO11
Molekulargewicht (g/mol) 465.49
Synonym (4S)-1-(4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone, (S)-1-((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-isobutylpyrrolidin-2-one;
IUPAC-Name (4S)-1-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@@H](N3C(C[C@H](CC(C)C)C3)=O)O[C@@H]2CO)[C@@H]1O

Specifikationer

Chemischer Name oder Material (4S)-Pregabalin Amide Lactose Adduct
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H35NO11/c1-8(2)3-9-4-12(24)21(5-9)19-16(28)15(27)18(11(7-23)30-19)32-20-17(29)14(26)13(25)10(6-22)31-20/h8-11,13-20,22-23,25-29H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
Formelmasse 465.221
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.