Learn More
Tocris Bioscience™ PD 166793
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055842
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18055842
Marke: Tocris Bioscience™ 2520/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Broad spectrum MMP inhibitor
Broad spectrum MMP inhibitor. Displays high affinity for MMP-2, -3 and -13 (IC50 values are 4, 7 and 8 nM respectively) and exhibits > 750-fold selectivity over MMP-1, -7 and -9. Attenuates left ventricular remodelling and dysfunction in rat model of heart failure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199850-67-4
Summenformel C17H18BrNO4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PD 166793
Menge 50 mg
Formelmasse 412.3
Reinheit >99%
Molekulargewicht 412.298