missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (dostarlimab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-28085-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| PD-1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Q15116 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG4 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| dostarlimab | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| PDCD1/ PD-1/ CD279 | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| 5133 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur