Learn More
Invitrogen™ PCYT1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3L26)
Artikelnummer. 30829295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30829295 100 μL
30828106 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30829295 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA564387
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
PCYT1A Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene belongs to the cytidylyltransferase family and is involved in the regulation of phosphatidylcholine biosynthesis. Mutations in this gene are associated with spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen PCYT1A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_3L26
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gen PCYT1A
Gen-Zugriffsnummer P49585, P49586
Gen-Alias CCT A; CCTA; Cctalpha; CCT-alpha; choline phosphate cytidylyltransferase 1 alpha; choline-phosphate cytidylyltransferase A; CT; CT A; CTA; CTalpha; CTP; CTP phosphocholine cytidylyl transferase; CTP:phosphocholine cytidylyl transferase; CTP:phosphocholine cytidylyltransferase A; CTP:phosphocholine cytidylyltransferase alpha; Ctpct; Cttalpha; PCYT1; PCYT1A; phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha; phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform; phosphorylcholine transferase A; SMDCRD
Gensymbole PCYT1A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human CT A.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13026, 5130
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.