Learn More
PCYOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PCYOX1
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838714
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18868-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828714
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18868-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Prenylcysteine is released during the degradation of prenylated proteins. PCYOX1 catalyzes the degradation of prenylcysteine to yield free cysteines and a hydrophobic isoprenoid product (Tschantz et al., 1999 ).
Spezifikation
Spezifikation
PCYOX1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q99ML5, Q9CQF9, Q9UHG3
246302, 51449, 66881
PCYOX1 Fusion Protein Ag4316
Primary
-20°C
PCYOX1
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA0908, PCL1, PCYOX1, Prenylcysteine lyase, prenylcysteine oxidase 1
PCYOX1
IgG
Antigen Affinity Chromatography