Beschreibung
- Die perfekte Wahl für Farbcodierung, Versiegelung, Kennzeichnung, Maskierung und andere Reinraumaufgaben, die Druckempfindlichkeit erfordern
- In Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Polyethylen-Folie und Acrylklebstoff verringern die Gefahr der Ausgasung und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gute Anpassungsfähigkeit
Bestellinformation
- Erhältlich als Rollen von 33 m (36 yd.) in verschiedenen Farben und Breiten
- Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter unter 1-800-7726733, um Bestellinformationen zu weiteren Farben und Breiten zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung |
| Mehr anzeigen |