missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCSK9 Monoclonal Antibody (2F1)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16336254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16336254 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16336254 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA532843

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PCSK9 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P), Western Blot

PCSK9 is a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. The protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCSK9
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F1
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.2% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen PCSK9
Gen-Zugriffsnummer Q80W65, Q8NBP7
Gen-Alias AI415265; AI747682; convertase subtilisin; convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; FH3; HCHOLA3; hypercholesterolemia; LDLCQ1; NARC1; NARC-1; neural apoptosis regulated convertase 1; neural apoptosis-regulated convertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; PCSK9; Proprotein convertase 9; proprotein convertase PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; PSEC0052; Subtilisin/kexin-like protease PC9
Gensymbole PCSK9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein with Human PCSK9 1-201.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100102, 255738
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.