Learn More
Microspec™ PCR-Röhrchen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
0,5 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- PCR-Röhrchen
- Naturfarben
- 1000er-Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0,5 mL |
| Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |
| Menge | 1000 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| DNase-frei | Nein |
| Mehr anzeigen |