Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen
Artikelnummer. 11688419 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Klar
Rosé
Weiß
Volumen (metrisch):
0,15 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
120 Stück
125 Stück
250 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Volumen (metrisch) unitSize
11688419 Weiß 0,15 mL 120 Stück
11678419 Klar 0,2 ml 250 Stück
10789064 Grün 0,2 ml 125 Stück
10478092 Rosé 0,2 ml 125 Stück
11618439 Weiß 0,2 ml 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11688419 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781317
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders dünne und gleichmäßige Wandstärken ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten. Glatte Wellenoberflächen minimieren die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren an die Oberfläche, sodass die Reaktion vollständig ablaufen kann.
  • Polypropylen-Röhrchenstreifen mit 8 und 12 Stück
  • Eine Vielzahl von Kappenarten sind erhältlich
  • Kompatibel mit führenden Thermozyklern mit beheizten Deckeln
  • Sorgen Sie für eine dichte Abdichtung in allen PCR-Systemen.* Radfahrer
  • Schützt Proben vor Kreuzkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Transparent
Farbe Weiß
Volumen (metrisch) 0,15 mL
Menge 120/Packung
Material Polypropylen
Verschlusstyp Schiebermütze (im Lieferumfang enthalten)
Produkttyp Streifen mit PCR-Röhrchen