Learn More
Grant Instruments PCR-Plattenrotor für LMC-56
Beschreibung
- Ausschwingrotor für 2 x Standard-96-Well-Mikrotiterplatten
- Kompatibel mit PCR-Platten mit Rand und Deepwell-Platten bis zu 45 mm Tiefe
- Zur Verwendung mit LMC-56
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 2 x 96-Well-Platten |
| Max. RZB | 560 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 2,000 rpm |
| Radius (metrisch) | 100 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Anzahl Plätze | 2 |
| Mehr anzeigen |