Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, red
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 96-Well-PCR-Platten mit schwarzer Beschriftung, Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern kompatibel. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung mit Klebe- und Heißsiegelung
Merkmale der 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und Flachdeck
Anwendungen
Merkmale der 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und Flachdeck
- Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
- Schwarze Beschriftung erleichtert die Probenverfolgung
- Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
- Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
- Abgeschrägte Ecke bei A12
Anwendungen
- PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |