Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, red
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 96-Well-Platten mit Vollrand verfügen über eine Größe nach ANSI:SBS und sind stapelbar, damit sie in automatisierten Systemen eingesetzt werden können. Diese Platten sind zudem als SuperPlates verfügbar, die stabiler sind als Standardplatten und sich deshalb für Robotersysteme besser eignen. Die 96-Well-Platten mit Vollrand haben bei H1 eine abgeschrägte Ecke. Diese Platten haben zudem 8 Aushöhlungen im Rahmen für das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block. Der Stehrand rundum bietet eine gleichmäßige Oberfläche für den Zugriff von Roboterarmen, sodass diese Platten ideal geeignet sind für die Verwendung in automatisierten Systemen.
Merkmale der Thermo Scientific 96-Well PCR-Platten mit niedrigem Profil:
Anwendungen:
Merkmale der Thermo Scientific 96-Well PCR-Platten mit niedrigem Profil:
- ANSI:SBS-Footprint und stapelbar zur Verwendung in automatisierten Systemen
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und bessere PCR-Effizienz
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
- Maximales Well-Volumen von 0,2 ml (bei Verwendung mit Klebefolie und Heißsiegelung)
- Proben sind aufgrund der durchsichtigen Wells sichtbar
- Abdichtung mit Thermo-Mats, Klebefolien, Heißversiegelung sowie allen Thermo Scientific Deckelstreifen
- 8 Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
- Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
- Abgeschrägte Ecke: H1
Anwendungen:
- PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,2 ml |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |