Learn More
MP Biomedicals™ PCR Kit Core Kit 25
Artikelnummer. 11487030 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Artikelnummer. 11487030
Marke: MP Biomedicals™ 11EPTQK255C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Taq und dNTPs in einem Kit.
  • Alle Reagenzien für PCR-Puffer sind im Lieferumfang enthalten
  • NTPs mit je 25 mM
  • Das Produkt wird auf 5 x 250 Einheiten Trockeneis geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 x 250 E