Learn More
Eppendorf™ Farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen, PCR clean
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10398031 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 mL
1,5 ml
2 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10398031 1,5 ml 1000 Stück
10318661 0,5 mL 500 Stück
10073321 2 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10398031 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030123328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie Ihre Proben mit diesen Zentrifugenröhrchen. Eppendorf™ PCR Clean farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
  • Polypropylen ist hochresistent gegenüber Chemikalien, mechanischen Belastungen und Temperaturextremen
  • Hergestellt ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide – Substanzen, die nachgewiesenermaßen aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialen in die Probe auslaugen und Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen
  • g-Safe™: Die außergewöhnliche Zentrifugalstabilität von bis zu 30,000 × g vermeidet Probenverlust durch Röhrchenbrüche und bietet mehr Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Großer, matter Deckel und matte Fläche an der Seite für einfache Beschriftung
  • Autoklavierbar wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Menge 1000/Packung
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen