Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben mit diesen Zentrifugenröhrchen. Eppendorf™ PCR Clean farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
- Polypropylen ist hochresistent gegenüber Chemikalien, mechanischen Belastungen und Temperaturextremen
- Hergestellt ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide – Substanzen, die nachgewiesenermaßen aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialen in die Probe auslaugen und Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen
- g-Safe™: Die außergewöhnliche Zentrifugalstabilität von bis zu 30,000 × g vermeidet Probenverlust durch Röhrchenbrüche und bietet mehr Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Großer, matter Deckel und matte Fläche an der Seite für einfache Beschriftung
- Autoklavierbar wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Menge | 1000 |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |