Learn More
Grant Instruments™ PCMT PLUS – Thermoshaker Heizen/Kühlen für Mikroröhrchen und PCR-Platten
Artikelnummer. 17591136
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17591136 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17591136 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. PCMT PLUS EURO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der PCMT PLUS bietet eine intensive Mischung und Temperaturkontrolle von Proben in Mikroröhrchen oder PCR-Platten. Dieses Modell unterscheidet sich vom PCMT und PHMT unter anderem durch die Kühlung und die Möglichkeit, 7 Einheiten über Bluetooth™ mit einem PC zu verbinden. Block separat bestellen
Die Funktionen Heizen und Mischen können gleichzeitig und unabhängig voneinander ausgeführt werden.
Es stehen fünf Heiz- und Kühlblöcke zur Verfügung, darunter ein Block mit Kunststoffdeckel für die PCR-Platten. Alle Blöcke sind untereinander austauschbar und können einfach installiert werden.
Softwarefunktionen umfassen die Steuerung von Rotationsgeschwindigkeit, Temperatur, Zeit, Alarm, Programmprofilierung, Visualisierung von Temperatur-, Zeit- und Geschwindigkeitsdiagrammen, Datenexport in Excel- und CSV-Formate sowie Fehlermeldungen/Fehlerdiagnose.
Anwendungen
  • Genetische Analyse — bei der Extraktion von DNA-, RNA- und weiterer Probenvorbereitung
  • Biochemische Studie zu enzymatischen Reaktionen und Prozessen
  • Extraktion von Metaboliten aus zellulärem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2 mm
Drehzahlbereich 250 bis 1400 U/min
Spannung 120/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 100 °C
Wirkleistung 60 W
Stromstärke 4,9 A
Steckertyp EU-Stecker
Temperaturgenauigkeit ±0,5°C (bei 37°C)
Temperaturgleichförmigkeit ±0,1 °C
Breite (metrisch) 220 mm
Gewicht (metrisch) 3,7 kg
Genauigkeit ± 0,5°C (bei 37°C)
Modell PCMT PLUS
Zeitschaltbereich 1 Min. bis 96 Std. (in Schritten von 1 Min.)
Gewährleistung und Service 2 Jahre