Learn More
Tocris Bioscience™ PCI 29732
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
PCI 29732 is a potent BTK inhibitor (IC50 = 0.3 nM). Blocks B cell antigen receptor (BCR)-mediated gene expression in CD20+ B cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | PCI 29732 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 371.44 |
| Hemmstoffe | PCI 29732 |
Nur für Forschungszwecke