missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCF11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 23540-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is specific to the 173 kDa human PCF11 protein.
Component of pre-mRNA cleavage complex II.Spezifikation
| PCF11 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PCF11 | |
| KIAA0824, PCF11 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 51585 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.18 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O94913 | |
| PCF11 | |
| PCF11 Fusion Protein Ag20263 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur