missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCDHB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | PCDHB5 |
---|---|
Konzentration | 0.46 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839124
|
Proteintech
19609-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829124
|
Proteintech
19609-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.Spezifikation
PCDHB5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9Y5E4 | |
26167, 93876 | |
PCDHB5 Fusion Protein Ag7491 | |
Primary | |
-20°C | |
PCDHB5 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PCDH beta 5, PCDH BETA5, PCDHB5, protocadherin beta 5 | |
PCDHB5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |