Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-PumpstandPC3004VARIOEKP,mitEmission skondensatorPeltronic,200-230V/50-60Hz,oh
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
200/230 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollautomatische Verdampfungssteuerung auf Knopfdruck
- Bewährte Wahl für die Verdampfung von großen Lösungsmittelmengen
- Der Abscheider am Einlass, aus Glas mit Schutzschicht, hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück
- Der Abdampfkondensator am Auslass ermöglicht eine Lösungsmittelrückgewinnung von nahezu 100%, effizientes Recycling und aktiven Umweltschutz
- Die bedarfsgerechte Drehzahlregelung des Motors führt zu einer unübertroffenen Lebensdauer von Ersatzteilen wie Membranen
- Umweltfreundlich
- Kurze Prozesszeiten durch hohe Pumpgeschwindigkeit und (hysteresefreie) Vakuumregelung ohne Schwankungen
- Automatische Anpassung des Vakuumniveaus während des gesamten Prozesses für hohe Prozesszuverlässigkeit und unbeaufsichtigten Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.1 Torr (ohne Gasballast), 2.3 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0.77 hp |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 30 bis 2400 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektrische Anforderungen | 200/230 V, 50/60 Hz |
| Material | Fluorkunststoff (Gehäuse) |
| Geräuschpegel | 43 dBA |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 104 °F |
| Flussrate | 2.7 CFM |
| Mehr anzeigen |