Learn More
PC-12 (rat adrenal gland pheochromocytoma) Nuclear extract lysate, Non-denatured; Abnova
Artikelnummer. 16009535
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16009535
Marke: Abnova L012V4.50ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Adrenal Gland
Beschreibung Nuclear extract cell lysate (non-denatured)
Lysepuffer Buffer A: 10mM HEPES pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 0.5 mM DTT. Buffer C: 20mM HEPES pH 7.9, 25%(v/v) Glycerol , 0.42M NaCl , 1.5mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF. Buffer D : 20mM HEPES pH 7.9, 20%(v/v) glycerol, 50mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF.
Vorbereitungsmethode Nuclear extract was prepared by using a modified protocol of Dignam et al. Cells were Harvested and homogenized in Buffer A, and then centrifugated at 25,000 g for 20 minutes to remove cytoplasm and pellet the nuclei. The pellet was re-suspended in Buffer C, and then the suspensions were centrifuged to collect nuclear extract. The supernatant was dialyzed against Buffer D. The dialysate was then centrifuged, divided into aliquots, and stored at -80°C. The protein concentration was determined by the method of Bradford (Bio-Rad protein assay, microplate standard assay). The lysate was adjusted to 2 mg/ml.
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 50 μg
Lagerungspuffer In Buffer D.
Wirtsspezies Rat
Konzentration 2.5 mg/mL
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.