missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ MF-Ersatz-Bodenwanne Schale B 208 x T 268 x H 17 mm
Marke: Bohlender™ V1861-07
Additional Details : Gewicht : 0.36500kg
Spezifikation
1.000 g Kieselgel | |
30 mm | |
247 mm | |
Geeignet für alle Exsikkatoren |