Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1X-Lösung, pH 7.4, Fisher BioReagents
103.00 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Verpackungsart Poly-Würfel
Schmelzpunkt 0 °C
pH 7,3 bis 7,5
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
10091403
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP2438-20
20L Poly-Würfel
264.00 CHF
20 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10173433
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP2438-4
4L Poly-Würfel
103.00 CHF
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1x Lösung, pH 7,4
Ein Standard-Phosphatpuffer, der in vielen biomolekularen Verfahren verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
0 °C
Flüssig
Poly-Würfel
7,3 bis 7,5